Merck
663115
Sigma-Aldrich
2-Jodadenosin
97%
Synonym(e):
Butyltrimethylammonium-bis(trifluoromethanesulfonyl)imide, N,N,N-Trimethyl-1-butanaminium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide, N,N,N-Trimethyl-N-propylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)amide, N-Trimethyl-N-butylammonium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide, Trimethylbutylammonium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12IN5O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
393.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106305
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
200 °C (dec.)
SMILES String
Nc1nc(I)nc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H12IN5O4/c11-10-14-7(12)4-8(15-10)16(2-13-4)9-6(19)5(18)3(1-17)20-9/h2-3,5-6,9,17-19H,1H2,(H2,12,14,15)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
InChIKey
MGEBVSZZNFOIRB-UUOKFMHZSA-N
Angaben zum Gen
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Palladium-catalyzed cross-coupling of 2-iodoadenosine with terminal alkynes: synthesis and biological activities of 2-alkynyladenosines.
A Matsuda et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 33(4), 1766-1769 (1985-04-01)