Merck
481548
Sigma-Aldrich
Lithiumtrifluormethansulfonat
greener alternative
99.995% trace metals basis
Synonym(e):
LiTf, Lithiumtriflat, Trifluormethansulfonsäure Lithiumsalz
Größe auswählen
5 G
€ 55,00
25 G
€ 151,00
€ 55,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 55,00
25 G
€ 151,00
About This Item
Lineare Formel:
CF3SO3Li
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.01
Beilstein:
4301818
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 55,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99.995% trace metals basis
Form
powder
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Verunreinigungen
≤60 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
[Li+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/CHF3O3S.Li/c2-1(3,4)8(5,6)7;/h(H,5,6,7);/q;+1/p-1
InChIKey
MCVFFRWZNYZUIJ-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Lithiumtrifluormethansulfonat ist eine Klasse elektrolytischer Materialien, die bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Akkus genutzt werden können. Lithium-Ionen-Akkus bestehen aus Anode, Kathode und Elektrolyt mit einem Lade-Entlade-Zyklus. Mit diesen Materialien können umweltfreundlichere und nachhaltige Batterien zur Speicherung elektrischer Energie hergestellt werden.[1][2][3][4]
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die ein oder mehrere der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der Energieeffizienz verbessert. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie hier.
Anwendung
LiOTf kann für eine Reihe an Anwendungen eingesetzt werden, z. B.:
  • als eine Polymerschicht für lichtemittierende elektrochemische Zellen[5]
  • als Elektrolyt für Lithium-Ionen-Akkumulatoren[6]
  • als recycelbarer Katalysator für die Acetylierung von Alkoholen und die Diacetylierung von Aldehyden[7]
  • als Abscheider für Superkondensatoren[8]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
An improved high-performance lithium-air battery
Jung H, et al.
Nature Chemistry, 4(7), 579-579 (2012)
Lithium trifluoromethanesulfonate (LiOTf) as a recyclable catalyst for highly efficient acetylation of alcohols and diacetylation of aldehydes under mild and neutral reaction conditions
Karimi B and Maleki J
The Journal of Organic Chemistry, 68(12), 4951-4954 (2003)
Development of all-solid-state mediator-enhanced supercapacitors with polyvinylidene fluoride/lithium trifluoromethanesulfonate separators
Zhou J, et al.
Journal of Power Sources, 196(23), 10479-10483 (2011)
Hu, Q.; Osswald, S.; Daniel, R.; Zhu, Y.; Wesel, S.; Ortiz, L.; Sadoway, D.R.
Journal of Power Sources, 196, 5604-5604 (2011)
Soo, P.P.; Huang, B.; Jang, Y.-I.; Chiang, Y.-M.; Sadoway, D.R.; Mayes, A.M.
Journal of the Electrochemical Society, 146, 32-32 (1999)
Artikel
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Solid oxide fuel cells and electrolyzers show potential for chemical-to-electrical energy conversion, despite early development stages.
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
Lithium-ion batteries offer high energy density and cyclic performance for portable electronic devices.
Alle anzeigen
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf