Merck
655244
Sigma-Aldrich
2-Chlor-3-Methoxybenzaldehyd
97%
About This Item
Lineare Formel:
H3COC6H3(Cl)CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.59
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
53-58 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
chloro
SMILES String
[H]C(=O)c1cccc(OC)c1Cl
InChI
1S/C8H7ClO2/c1-11-7-4-2-3-6(5-10)8(7)9/h2-5H,1H3
InChIKey
XKLMLKSXPIITAL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)