151483
9-Ethyl-3-carbazolcarboxaldehyd
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
85-87 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]C(=O)c1ccc2n(CC)c3ccccc3c2c1
InChI
1S/C15H13NO/c1-2-16-14-6-4-3-5-12(14)13-9-11(10-17)7-8-15(13)16/h3-10H,2H2,1H3
InChIKey
QGJXVBICNCIWEL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable