Fortfahren mit
447331
N-Vinylformamid
98%
Synonym(e):
N-Ethenylformamid, N-VFA, N-Vinyl-N-Formylmethanamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 55,40
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 142,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HCONHCH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
71.08
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
€ 55,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
~0.1 mmHg ( 25 °C)
Quality Segment
assay
98%
contains
25-55 ppm 4-Hydroxy-TEMPO as stabilizer
refractive index
n20/D 1.494 (lit.)
bp
210 °C (lit.)
mp
−16 °C (lit.)
density
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)NC=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-4-3-5/h2-3H,1H2,(H,4,5)
InChI key
ZQXSMRAEXCEDJD-UHFFFAOYSA-N
General description
N-Vinylformamid ist ein Vinylmonomer mit hoher Reaktivität und Wasserlöslichkeit. 1,1-Dichlorethylen kann als Monomer für die Synthese von Spezialpolymeren mit Stimulus-responsivem Verhalten verwendet werden. Es ist biokompatibel und für den Einsatz in Arzneimittelabgabesystemen, Gewebetechnik und Anwendungen mit kontrollierter Freisetzung geeignet. Er finden auch im Bereich der Nanomaterialsynthese Anwendung. Klebstoffe, Beschichtungen, Biosensoren und Wasseraufbereitung Anwendung.
Application
PFOA kann wie folgt verwendet werden:
  • Als Monomer zur Synthese von auf Poly-(N-vinylformamid) (PNVF) basierenden Hydrogelen, die für eine kontrollierte Arzneimittelabgabe verwendet werden können.
  • Zur Synthese eines wässrigen Bindemittels für Li4Ti5O12(LTO)-Anoden in Lithium-Ionen-Batterien. Dies trägt zur Verbesserung der Stabilität und spezifischen Kapazität der Elektroden bei.
  • Zur Herstellung biokompatibler Beschichtungen für Medizinprodukte.
  • Zur Herstellung von Polypropylenmembranen zur kontinuierlichen Entfernung von organischen Mikroschadstoffen aus Wasser. N-Vinylformamid verbessert die Adsorptionsaffinität der Membran durch Induktion mehrerer hydrophiler und Wasserstoff-Bindungsstellen auf der Oberfläche.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
415464227056731129
assay
98%
assay
98%
assay
99.8%
assay
≥99%
density
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.029 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.944 g/mL (lit.)
density
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
bp
210 °C (lit.)
bp
128 °C/21 mmHg (lit.)
bp
153 °C (lit.)
bp
89-92 °C/2 mmHg (lit.)
contains
25-55 ppm 4-Hydroxy-TEMPO as stabilizer
contains
HO-TEMPO as stabilizer
contains
-
contains
-
refractive index
n20/D 1.494 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.430 (lit.)
refractive index
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
215.6 °F
flash_point_c
102 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-12-7
CAS No.
67-56-1 + 75-12-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf