Merck
636185
Sigma-Aldrich
Ethyl-2,3-Epoxypropionat
90%
Synonym(e):
Ethyl 2,3-epoxypropanoate
Größe auswählen
1 G
€ 188,00
€ 188,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 188,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H8O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.12
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 188,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
90%
Brechungsindex
n20/D 1.4200 (lit.)
bp
164-165 °C (lit.)
Dichte
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ether
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)C1CO1
InChI
1S/C5H8O3/c1-2-7-5(6)4-3-8-4/h4H,2-3H2,1H3
InChIKey
LSGWSXRILNPXKJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
118.4 - 120.2 °F
Flammpunkt (°C)
48 - 49 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)