Merck
469424
Sigma-Aldrich
Methyl-(2R)-glycidat
optical purity ee: 94% (GLC), 97%
Synonym(e):
(R)-Oxirancarbonsäuremethylester
Größe auswählen
5 G
€ 292,00
25 G
€ 995,00
€ 292,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 292,00
25 G
€ 995,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 292,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D +32°, c = 1 in chloroform
Optische Reinheit
ee: 94% (GLC)
Brechungsindex
n20/D 1.42 (lit.)
Dichte
1.166 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ether
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(=O)[C@H]1CO1
InChI
1S/C4H6O3/c1-6-4(5)3-2-7-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m1/s1
InChIKey
YKNYRRVISWJDSR-GSVOUGTGSA-N
Rechtliche Hinweise
Herstellt unter Lizenz von Sterling Pharma Solutions Limited unter Verwendung von Jacobsen HKR-Technologie.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
162.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
72.2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1