Fortfahren mit
454680
(R)-(−)-Glycidylmethylether
97%
Synonym(e):
(R)-(−)-2-(Methoxymethyl)-oxiran, (R)-(−)-Methyl-glycidylether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H8O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.11
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
102505
Assay:
97%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
optical activity
[α]20/D −15°, c = 5 in toluene
refractive index
n20/D 1.406 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
density
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
COC[C@H]1CO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-5-2-4-3-6-4/h4H,2-3H2,1H3/t4-/m0/s1
InChI key
LKMJVFRMDSNFRT-BYPYZUCNSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
338125
description
97%
description
96%
assay
97%
assay
96%
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
110-111 °C (lit.)
bp
197 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.406 (lit.)
refractive index
n20/D 1.428 (lit.)
density
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.032 g/mL at 20 °C (lit.)
optical activity
[α]20/D −15°, c = 5 in toluene
optical activity
[α]25/D −31°, neat
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
62.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
17 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
64491-70-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)