Merck
632678
Sigma-Aldrich
Phenylboronsäure-Neopentylglykolester
97%
Synonym(e):
(5,5-Dimethyl-2-phenyl-1,3,2-dioxaborinan, Phenylboronsäure-neopentylglykolester
Größe auswählen
5 G
€ 126,00
€ 126,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 126,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H15BO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 126,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
62-66 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)COB(OC1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H15BO2/c1-11(2)8-13-12(14-9-11)10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8-9H2,1-2H3
InChIKey
FQMSNYZDFMWLGC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)