Merck
542318
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethylphenylborsäure
≥95%
Synonym(e):
2,4,6-Trimethyl-benzolboronsäure, Mesitylen-2-boronsäure, NSC 157832
About This Item
Lineare Formel:
C6H2(CH3)3B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.01
Beilstein:
2831927
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
115-122 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc(C)c(B(O)O)c(C)c1
InChI
1S/C9H13BO2/c1-6-4-7(2)9(10(11)12)8(3)5-6/h4-5,11-12H,1-3H3
InChIKey
BZXQRXJJJUZZAJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Contains varying amounts of anhydride.
Anwendung
Reactant involved in:
  • Cross-coupling with α-bromocarbonyl compounds or 2,6-disubstituted bromoarenes
  • Suzuki-Miyaura coupling for synthesis of biphenyl arsine ligands
  • Addition reactions to naphthyridine N-oxides or β-aryloxyacrylates
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Ken T Ngo et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(7), 2604-2618 (2017-01-25)
Electrocatalytic reduction of CO