Fortfahren mit
632686
2-(4-Fluorphenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan
97%
Synonym(e):
2-(4-Fluorophenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 91,90
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H14BFO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.04
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
€ 91,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
64-68 °C (lit.)
functional group
fluoro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)COB(OC1)c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C11H14BFO2/c1-11(2)7-14-12(15-8-11)9-3-5-10(13)6-4-9/h3-6H,7-8H2,1-2H3
InChI key
GWWSSPCPSWVJRZ-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
632678642622
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
form
solid
form
solid
form
solid
mp
64-68 °C (lit.)
mp
62-66 °C (lit.)
mp
92-96 °C (lit.)
functional group
fluoro
functional group
-
functional group
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)