Merck
631744
Sigma-Aldrich
4,7-Dimethoxy-1-Naphthaldehyd
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H12O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
79-83 °C (lit.)
SMILES String
[H]C(=O)c1ccc(OC)c2ccc(OC)cc12
InChI
1S/C13H12O3/c1-15-10-4-5-11-12(7-10)9(8-14)3-6-13(11)16-2/h3-8H,1-2H3
InChIKey
FFAODEUKHYBIKI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)