Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
7500 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 89,70 |
15000 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 157,00 |
30000 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 232,00 |
75000 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 478,00 |
150000 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 951,00 |
Über diesen Artikel
biological source
bakers yeast
Quality Segment
form
powder
specific activity
≥300 units/mg protein
mol wt
~141,000 (four subunits)
purified by
crystallization
storage condition
(Tightly closed. Dry)
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
color
beige
optimum pH
8.6-9.0
suitability
suitable for recycling micro-assay of β-NAD and β-NADH
UniProt accession no.
greener alternative category
storage temp.
−20°C
General description
Hefealkoholdehydrogenase 1 (ADH1) gehört zur Familie der zinkhaltigen Alkoholdehydrogenasen. Sie ist ein Homotetramer, bei dem jede Untereinheit eine katalytische Domäne und eine coenzymbindende Domäne aufweist.[1]
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dieses Produkt wurde in Bezug auf die Energieeffizienz und Abfallvermeidung bei Anwendung in der Brennstoffzellenforschung verbessert. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem -Artikel in Biofiles.
Application
Biochem/physiol Actions
Isoelektrischer Punkt: 5,4–5,8
Optimaler pH-Wert: 8,6–9,0
Substrate: Hefe-ADH ist am aktivsten mit Ethanol. Ihre Aktivität nimmt mit wachsender oder abnehmender Größe des Alkohols ab. Verzweigtkettige Alkohole und sekundäre Alkohole weisen ebenfalls eine sehr niedrige Aktivität auf.
KM (Ethanol) = 2,1 × 10-2 M
KM (Methanol = 1,3 × 10-1 M
KM (Isopropanol) = 1,4 × 10-1 M
Inhibitoren: Verbindungen, die mit freien Sulfhydrylen reagieren, wie N-Alkylmaleimide und Iodacetamid.
Zink-Chelator-Inhibitoren
8-Hydroxychinolin, 2,2′-Dipyridyl und Thioharnstoff.
Substratanaloge Inhibitoren, wie β-NAD-Analoga, Purin- und Pyrimidinderivate, Chlorethanol und Fluorethanol.
Extinktionskoeffizient: E1 % = 14,6 (Wasser, 280 nm)
Features and Benefits
Physical form
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source bakers yeast | biological source Saccharomyces cerevisiae | biological source Saccharomyces cerevisiae | biological source - |
| specific activity ≥300 units/mg protein | specific activity ≥300 units/mg protein | specific activity - | specific activity ≥10 units/mg protein (using p-nitrophenyl α-D-glucoside as substrate.) |
| form powder | form lyophilized powder (contains buffer salts) | form powder | form lyophilized powder |
| suitability suitable for recycling micro-assay of β-NAD and β-NADH | suitability - | suitability - | suitability - |
| storage condition (Tightly closed. Dry) | storage condition (Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.) | storage condition - | storage condition - |
| optimum pH 8.6-9.0 | optimum pH 8.6-9.0 | optimum pH - | optimum pH - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alcohol-Dehydrogenase aus Saccharomyces cerevisiae
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?