Fortfahren mit
HT10132
Bouin-Lösung
histological fixative
Synonym(e):
Bouin-Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 130,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
MDL number:
€ 130,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label
composition
acetic acid, 5% , formaldehyde, 9% , picric acid, 0.9%
color
yellow
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Bouin-Lösung ist ein gerinnungshemmendes, gelbfärbendes Fixiermittel, das aus gesättigter Pikrinsäure, Formaldehyd und Essigsäure besteht.
Application
Bouin-Lösung ist ein ausgezeichnetes Fixiermittel zum Konservieren von weichen und empfindlichen Strukturen. Sie wird als Beizmittel für verschiedene Trichromverfahren eingesetzt.
Außerdem wird sie für folgende Zwecke verwendet:
  • Färben von humanem Leberbiopsiegewebe für die Bildgebung mittels Zwei-Photonen-Fluoreszenzanregung und Frequenzverdopplung
  • Fixieren von Rattenovarien zur Beobachtung von Follikelzellen mit einem Mikroskop
  • Fixieren von Gonaden von Krabben für die morphologische und histologische Analyse
Hergestellt mit gesättigter Pikrinsäure, Formaldehyd und Essigsäure. Exzellentes Fixiermittel zur Erhaltung der weichen und empfindlichen Strukturen. Es dient als Beize in verschiedenen Trichrom-Verfahren.
Biochem/physiol Actions
Wenn sie als Konservierungsmittel verwendet wird, verursacht Bouin-Lösung aufgrund ihres Pikrinsäureanteils das Schrumpfen von Gewebe. Sie erhält die morphologischen und nukleären Informationen in Gewebe beim Fixieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
32857HT10112821819
color
yellow
color
-
color
yellow
color
red to very dark red
application(s)
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
composition
acetic acid, 5% , picric acid, 0.9% , formaldehyde, 9%
composition
-
composition
acetic acid, 5% , formaldehyde, 9% , picric acid, 0.9%
composition
fuchsin basic (certified stain; C.I. 42500), 3 % (w/w)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
shelf life
Expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
Expiry date on the label
shelf life
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bouin-Lösung
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
50-00-0 + 67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)