Merck
661767
Sigma-Aldrich
2-(2-Naphthyl)ethylamin -hydrochlorid
97%
Synonym(e):
2-(2-Naphthyl)-ethanamin -hydrochlorid, 2-Naphthalinethanamin -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H13N · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.70
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
226 °C (1st melting event)
241 °C (2nd melting event)
274 °C (3rd melting event)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
Cl[H].NCCc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H13N.ClH/c13-8-7-10-5-6-11-3-1-2-4-12(11)9-10;/h1-6,9H,7-8,13H2;1H
InChIKey
VJPPXKBLHHCXLG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)