Fortfahren mit
23100
Chloral Hydrat
crystallized, ≥98.0% (T)
Synonym(e):
Chloral Hydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 38,10
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 43,60
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 125,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Cl3CCH(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.40
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-117-5
Beilstein/REAXYS Number:
1698497
MDL number:
Assay:
≥98.0% (T)
Form:
solid
€ 38,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
form
solid
quality
crystallized
mp
57 °C (lit.)
functional group
chloro, hydroxyl
SMILES string
OC(O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H3Cl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h1,6-7H
InChI key
RNFNDJAIBTYOQL-UHFFFAOYSA-N
Application
Chloralhydrat kann als Folgendes eingesetzt werden:
  • Als Reaktant bei der asymmetrischen Synthese von β-Trichlormethyl-β-hydroxyketonen mittels Umsetzung mit chiralen Iminen.
  • Als Wasserträger für die effiziente Entschützung von Acetalen, Dithioacetalen und Tetrahydropyranylethern in organischen Lösungsmitteln.
  • Als Reaktant für die Synthese von 2-(Hydroxyimino)-N-(2-iodphenyl)acetamid mit 2-Iodanilin in Gegenwart von Salzsäure, Natriumsulfat und Hydroxyaminhydrochlorid.
Chloralhydrat ist ein geminales Diol und wird als Vorläufer und chemisches Laborreagenz verwendet. Es wird zur Synthese von Isatinen durch Kondensation von primärem Arylamin und Chloralhydrat in Gegenwart von Hydroxylamin und Natriumsulfat verwendet.
Other Notes
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
153077174662528
description
crystallized, ≥98.0% (T)
description
≥99%
description
≥95.0% (T)
description
BioUltra, ≥99.0% (T)
assay
≥98.0% (T)
assay
≥99%
assay
≥95.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
-
form
beads
form
solid
mp
57 °C (lit.)
mp
57 °C (lit.)
mp
-
mp
-
quality
crystallized
quality
-
quality
-
quality
-
functional group
hydroxyl, chloro
functional group
hydroxyl
functional group
-
functional group
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloral Hydrat
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
302-17-0
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf