Merck
631140
Sigma-Aldrich
4-Brom-N-Methylbenzylamin
97%
Synonym(e):
(4-Brombenzyl)methylamin
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H4CH2NHCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5650 (lit.)
bp
218-219 °C (lit.)
Dichte
1.00 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
bromo
SMILES String
CNCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H10BrN/c1-10-6-7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5,10H,6H2,1H3
InChIKey
URFJXIULELMVHV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)