Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 167,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
BrC6H4NHCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.05
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.6120 (lit.)
bp
253 °C (lit.)
density
1.461 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, bromo
SMILES string
CNc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H8BrN/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5,9H,1H3
InChI key
HKOSFZXROYRVJT-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.6120 (lit.) | refractive index n20/D 1.6015 | refractive index - | refractive index - |
| density 1.461 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.402 g/mL at 25 °C | density - | density - |
| bp 253 °C (lit.) | bp - | bp - | bp 264 °C (lit.) |
| functional group bromo, amine | functional group amine, bromo | functional group amine, bromo | functional group amine, bromo |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?