Wichtige Dokumente
62262
Ethyllinoleat
technical, ≥65% (GC)
Synonym(e):
Ethyl-linolat
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical
Konzentration
≥65% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.455 (lit.)
n20/D 1.455
bp
224 °C/17 mmHg (lit.)
Dichte
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h8-9,11-12H,3-7,10,13-19H2,1-2H3/b9-8-,12-11-
InChIKey
FMMOOAYVCKXGMF-MURFETPASA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?