Fortfahren mit
L2501
Ethyl-Linolenat
≥98%
Ethyl linolenate
Synonym(e):
9,12,15-Octadecatriensäure-ethylester, Ethyl-linolenat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 189,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 226,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2CH=CH)3(CH2)7COOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
306.48
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-734-6
Beilstein/REAXYS Number:
1728340
MDL number:
€ 189,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Linum usitatissimum
Quality Segment
assay
≥98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.468 (lit.)
bp
166-168 °C/1 mmHg (lit.)
density
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
omega FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
InChI
1S/C20H34O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h5-6,8-9,11-12H,3-4,7,10,13-19H2,1-2H3/b6-5-,9-8-,12-11-
InChI key
JYYFMIOPGOFNPK-AGRJPVHOSA-N
Biochem/physiol Actions
Ethyl linolenate may be used as a reference molecule in systems developed to measure fatty acid esters derived from tissues, membranes and lipids, especially associated with alcohol abuse. Ethyl linolenate is being studied as a possible skin whitening agent with anti-melanogenesis activity.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L2626L1751L6031
description
≥98%
description
≥99% (GC)
description
≥99%
description
-
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
biological source
Linum usitatissimum
biological source
plant
biological source
plant oil (safflower)
biological source
synthetic (organic)
assay
≥98%
assay
≥99% (GC)
assay
≥99%
assay
≥98% (TLC)
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review