Merck
612049
Supelco
Nicotine solution
NMR reference standard, 2 mg/mL in acetonitrile-d3 (99.8 atom % D), TMS 0.05 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
Größe auswählen
10 EACH
€ 2.840,00
€ 2.840,00
Voraussichtliches Versanddatum22. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EACH
€ 2.840,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14N2
Molekulargewicht:
162.23
UNSPSC-Code:
12142201
NACRES:
NA.24
€ 2.840,00
Voraussichtliches Versanddatum22. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
NMR reference standard
analytical standard
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
TMS, 0.05%
Konzentration
2 mg/mL in acetonitrile-d3 (99.8 atom % D)
Methode(n)
NMR: suitable
NMR-Röhrchengröße
5 mm × 8 in.
Format
single component solution
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
NMR reference standard (2 mg/mL in acetonitrile-d3 (99.8 atom % D), TMS 0.05%) eliminates the sample preparation uncertainty when evaluating instrument performance and assures proper instrument performance in quantitative applications. These NMR reference standards allow the users to monitor key operational parameters such as pw90, sensitivity, resolution, and line shape.
Menge
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Each pack contains 10 tubes.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F
Flammpunkt (°C)
2 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)