Merck
608572
Sigma-Aldrich
Deuteriumoxid-18O
99 atom % D, 95 atom % 18O
Synonym(e):
Schweres Wasser-d2,18O, Unnormalized water-18O
Größe auswählen
1 G
€ 1.490,00
€ 1.490,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 1.490,00
About This Item
Lineare Formel:
D218O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
22.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 1.490,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
95 atom % 18O
99 atom % D
bp
101.4 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
3.8 °C (lit.)
Dichte
1.216 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H][18O][2H]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2/hD2
InChIKey
XLYOFNOQVPJJNP-LAPWFLRPSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)