Wichtige Dokumente
609757
Deuteriumoxid-18O
99 atom % D, 75 atom % 18O
Synonym(e):
Schweres Wasser-d2,18O, Unnormalized water-18O
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
75 atom % 18O
99 atom % D
Qualitätsniveau
bp
101.4 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
3.8 °C (lit.)
Dichte
1.204 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H][18O][2H]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2/hD2
InChIKey
XLYOFNOQVPJJNP-LAPWFLRPSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?