Fortfahren mit
487791
Essigsäure-18O2
95 atom % 18O
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 862,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3C18O2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
64.05
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Isotopic purity:
95 atom % 18O
Mass shift:
M+4
€ 862,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
95 atom % 18O
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.3715 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
density
1.116 g/mL at 25 °C
mass shift
M+4
SMILES string
CC([18OH])=[18O]
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i3+2,4+2
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-NUQCWPJISA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
487805609943901681
description
95 atom % 18O
description
95 atom % 18O
description
96 wt. % in H218O, 95 atom % 18O
description
≥95 atom % 18O, ≥98% (CP)
isotopic purity
95 atom % 18O
isotopic purity
95 atom % 18O
isotopic purity
95 atom % 18O
isotopic purity
≥95 atom % 18O
mass shift
M+4
mass shift
M+4
mass shift
M+8
mass shift
M+2
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
117-118 °C (lit.)
bp
-
bp
-
bp
-
mp
16.2 °C (lit.)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
density
1.116 g/mL at 25 °C
density
-
density
-
density
-
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
104.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
40 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
17217-83-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)