Merck
600164
Sigma-Aldrich
Methan-13C
10 atom % 13C
Synonym(e):
13C-markiertes Methan
About This Item
Lineare Formel:
13CH4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
17.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Dampfdichte
0.55 (vs air)
Isotopenreinheit
10 atom % 13C
Mol-Gew.
16.13 by atom % calculation (10 atom % 13C)
bp
−161 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−183 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[13CH4]
InChI
1S/CH4/h1H4/i1+1
InChIKey
VNWKTOKETHGBQD-OUBTZVSYSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
FlameGas cylinder
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-306.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-188 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)