Fortfahren mit
600156
Methan-13C
30 atom % 13C
Synonym(e):
13C-markiertes Methan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
13CH4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
17.04
UNSPSC Code:
12352001
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
30 atom % 13C
Mass shift:
M+1
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
vapor density
0.55 (vs air)
isotopic purity
30 atom % 13C
mol wt
16.34 by atom % calculation (30 atom % 13C)
bp
−161 °C (lit.)
mp
−183 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
[13CH4]
InChI
1S/CH4/h1H4/i1+1
InChI key
VNWKTOKETHGBQD-OUBTZVSYSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
600164603376600172
description
30 atom % 13C
description
10 atom % 13C
description
99.5 atom % 13C
description
35 atom % 13C
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
isotopic purity
30 atom % 13C
isotopic purity
10 atom % 13C
isotopic purity
99.5 atom % 13C
isotopic purity
35 atom % 13C
bp
−161 °C (lit.)
bp
−161 °C (lit.)
bp
−161 °C (lit.)
bp
-
mp
−183 °C (lit.)
mp
−183 °C (lit.)
mp
−183 °C (lit.)
mp
−78 °C (subl.) (lit.)
vapor density
0.55 (vs air)
vapor density
0.55 (vs air)
vapor density
0.55 (vs air)
vapor density
1.52 (vs air)
mol wt
16.34 by atom % calculation (30 atom % 13C)
mol wt
16.13 by atom % calculation (10 atom % 13C)
mol wt
-
mol wt
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methan-13C
pictograms
FlameGas cylinder
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Lagerklasse
2A - Gases
wgk
WGK 3
flash_point_f
-306.4 °F - closed cup
flash_point_c
-188 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
6532-48-5
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)