Merck
596221
Sigma-Aldrich
2-Fluorbiphenyl-4-carbonsäure
97%
About This Item
Lineare Formel:
FC6H3(C6H5)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
223-227 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1ccc(c(F)c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H9FO2/c14-12-8-10(13(15)16)6-7-11(12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H,15,16)
InChIKey
PFKITESTTSWHMP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)