Fortfahren mit
512079
Pentafluorphenylisocyanat
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 624,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6F5NCO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.07
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
216-470-7
MDL number:
Assay:
97%
€ 624,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.449 (lit.)
bp
52 °C/2 mmHg (lit.)
density
1.6 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro, isocyanate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(N=C=O)c(F)c1F
InChI
1S/C7F5NO/c8-2-3(9)5(11)7(13-1-14)6(12)4(2)10
InChI key
QXLDBWRLZDBVGF-UHFFFAOYSA-N
General description
Pentafluorophenyl isocyanate (PFPI), an aryl isocyanate, is an N-protecting reagent. The photoinduced intermolecular carbamoylation of tertiary ethereal C-H bond of fused bicyclic system using PFPI/benzophenone has been reported. Reacting wood polymers with PFPI can make them resistant to fungal attack by forming a stable carbamate bond.
Application
Pentafluorophenyl isocyanate may be used in the preparation of:
  • pentafluorophenyl end-capped poly(ethylene glycol) (PF-PEG-PF)
  • 9-O-(pentafluorophenylcarbamoyl)quinine
  • 9-O-(tert-butyldimethylsilyl)-10-(pentafluorophenylcarbamoyloxy)-6′-methoxy-11-norcinchonan-9-ol
  • substituted 2,6-ethynylpyridine bisphenylurea scaffolds
  • novel O-xylyl bridged hexaurea receptor for atmospheric CO2 uptake
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
418080511978478164
description
97%
description
-
description
98%
description
98%
assay
97%
assay
-
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
bp
52 °C/2 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
bp
-
refractive index
n20/D 1.449 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
density
1.6 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)