Merck
593648
Sigma-Aldrich
Phytinsäure -Lösung
50 % (w/w) in H2O
Synonym(e):
meso-Inosit-hexaphosphorsäure
Größe auswählen
250 ML
€ 68,10
1 L
€ 178,00
€ 68,10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 ML
€ 68,10
1 L
€ 178,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H18O24P6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
660.04
Beilstein:
2201952
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 68,10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
45.0-55.0 %
Qualitätsniveau
Konzentration
50 % (w/w) in H2O
bp
105 °C
Löslichkeit
water: soluble at 20 °C
Dichte
1.432 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
phosphate
SMILES String
OP(O)(=O)O[C@@H]1[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H]1OP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H18O24P6/c7-31(8,9)25-1-2(26-32(10,11)12)4(28-34(16,17)18)6(30-36(22,23)24)5(29-35(19,20)21)3(1)27-33(13,14)15/h1-6H,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)(H2,16,17,18)(H2,19,20,21)(H2,22,23,24)/t1-,2-,3-,4+,5-,6-
InChIKey
IMQLKJBTEOYOSI-GPIVLXJGSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Phytinsäure ist ein mineralischer Chelator, der sich an Mineralien binden kann, um einen Mineral-Phytat-Komplex zu bilden.[1] Sie kann auch einen Komplex mit Metallionen bilden, die an der Oberfläche einer Magnesiumlegierung gebunden sind, um eine Umwandlungsschicht zu bilden, die die Korrosionsbeständigkeit der Magnesiumlegierung verbessern kann.[2]
Anwendung
  • Phytinsäure bei zahnmedizinischen Anwendungen: In einer Studie aus dem Jahr 2024 wurde die Wirksamkeit von Phytinsäure als Spüllösung zur Verbesserung der Adhäsions- und Versiegelungseigenschaften von Zementen auf Calciumsilicatbasis bei endodontischen Behandlungen untersucht und ihr Potenzial als Chelatbildner bei zahnmedizinischen Eingriffen gezeigt (Koçak Şahin und Ünal, 2024).
  • Phytinsäure in der Energiespeicherung: Phytinsäure wird zur Stabilisierung von Magnesiummetall-Anoden in der Batterietechnologie verwendet und trägt zur Entwicklung langlebigerer und effizienterer Energiespeichersysteme bei (Wen et al., 2024).
  • Phytinsäure in der Batterietechnologie: In einer weiteren Studie aus dem Jahr 2024 wurde Phytinsäure in die Entwicklung eines Hydrogelpolymer-Elektrolyten und von Kathodenmaterial für wiederaufladbare Zink-Metall-Hydrogel-Batterien integriert und ihre Rolle bei der Verbesserung der Leistung und Stabilität von Batteriesystemen hervorgehoben (Dilwale et al., 2024).
  • Phytinsäure in Dehnungssensoren: Die Forschungsarbeit konzentriert sich auf die Verwendung eines multifunktionalen ionenleitfähigen, durch Phytinsäure verstärkten Hydrogels mit Perlmutt imitierender Struktur für die Entwicklung von Hochleistungs-Dehnungssensoren mit signifikanten Auswirkungen auf Wearable-Technologie und Robotik (Wang et al., 2024).
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Xiangdong Long et al.
Nature communications, 11(1), 4074-4074 (2020-08-15)
Single-atom metal-nitrogen-carbon (M-N-C) catalysts have sparked intensive interests, however, the development of an atomically dispersed metal-phosphorus-carbon (M-P-C) catalyst has not been achieved, although molecular metal-phosphine complexes have found tremendous applications in homogeneous catalysis. Herein, we successfully construct graphitic phosphorus species
Jorge Escorihuela et al.
Polymers, 12(6) (2020-06-24)
The use of phosphoric acid doped polybenzimidazole (PBI) membranes for fuel cell applications has been extensively studied in the past decades. In this article, we present a systematic study of the physicochemical properties and proton conductivity of PBI membranes doped
"The effect of minerals and mineral chelators on the formation of phytase-resistant and phytase-susceptible forms of phytic acid in solution and in a slurry of canola meal"
Maenz.DD, et al.
Anim. Feed Sci. Technol., 81(03), 177-192 (1999)
Kaleab Baye et al.
Food chemistry, 138(1), 430-436 (2012-12-26)
The influence of cereal blends, teff-white sorghum (TwS), barley-wheat (BW) and wheat-red sorghum (WrS), on fermentation kinetics during traditional fermentation of dough to prepare injera, an Ethiopian traditional fermented pancake, was investigated in samples collected in households. Barley malt was
P P Ray et al.
Journal of dairy science, 96(2), 1156-1163 (2012-12-19)
The objective was to evaluate the effect of dietary phytate P (Pp) supply on ruminal and postruminal Pp digestion and net disappearance of P from the lower digestive tract of lactating cows. Six ruminally and ileally cannulated crossbred lactating cows
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf