Fortfahren mit
P8810
Phytinsäure Natriumsalz Hydrat
from rice
Synonym(e):
myo-Inosit-hexakis-(dihydrogenphosphat), Inositol-hexakisphosphat, Inositol-hexaphosphorsäure, InsP6
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 62,90
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 112,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 339,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.320,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H18O24P6 · xNa+ · yH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
660.04 (anhydrous free acid basis)
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
EC Number:
238-242-6
€ 62,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rice
Quality Segment
form
powder
composition
Sodium (Na), ≥5 mol/mol
solubility
water: soluble
cation traces
Ca: ≤2%
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)O[C@H]1[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]1OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C6H18O24P6.12Na/c7-31(8,9)25-1-2(26-32(10,11)12)4(28-34(16,17)18)6(30-36(22,23)24)5(29-35(19,20)21)3(1)27-33(13,14)15;;;;;;;;;;;;/h1-6H,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)(H2,16,17,18)(H2,19,20,21)(H2,22,23,24);;;;;;;;;;;;/q;12*+1/p-12
InChI key
KETSPIPODMGOEJ-UHFFFAOYSA-B
General description
Phytinsäure ist ein entscheidender Faktor für die Bioverfügbarkeit von Zink.
Application
Phytinsäure wird in einer Studie verwendet, um das Potenzial der Gartenbohne als Vehikel für die Biofortifikation von Eisen zu beurteilen. [1] Ebenso wird sie in einer Studie genutzt, die die Auswirkungen von ernährungsunabhängigen Faktoren auf den Lipoproteingehalt im Plasma erforscht. [2]
Biochem/physiol Actions
Phytinsäure ist in allen eukaryotischen Zellen vorhanden. Bekannte Funktionen in Pflanzen sind: [PO4]3−-Speicher und Vorläufer von anderen Inositolphosphaten und Pyrophosphaten. Dank der stark negativen Oberflächenspannung ist es in vitro ein wirkungsvoller Chelator von divalenten und trivalenten Kationen und steht in vivo mit großer Wahrscheinlichkeit mit Ca2+ oder Mg2+ Ionen in Verbindung. In Hefen aktivieren Phytinsäure und das Kernporenprotein Gle1 gemeinsam die RNA-abhängige ATPase-Aktivität des DExD-Box Protein 5 (Dbp5) und regulieren so den Export von mRNA aus dem Zellkern.
Analysis Note
Der Gehalt anorganen Phosphors wird mit diesem Produkt nicht ermittelt.
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Monosacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
68388P1259593648
biological source
rice
biological source
-
biological source
-
biological source
-
solubility
water: soluble
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
solubility
-
solubility
water: soluble at 20 °C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
cation traces
Ca: ≤2%
cation traces
Na: >10 (mole/m)
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phytinsäure Natriumsalz Hydrat
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. What is the purity percent of phytic acid sodium salt hydrate P8810? How to make stock solution using this?
    1 answer
    1. The purity of this product can be roughly calculated from the phosphorus content (on a dried basis) and the sodium number provided on the Certificate of Analysis (COA). The minimum specification for purity is > 79% on a dried basis. To prepare a stock solution of this product, it is suggested to dry the product (e.g. 100°C overnight) to thoroughly remove the water of hydration, then accurately weigh the desired amount of the dried phytic acid sodium salt, then add a specific volume of distilled or deionized water to the weighed compound, finally stir the solution until the phytic acid sodium salt is completely dissolved.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Hi, I have sodium phytate (lot: BCCF1452). In COA there is a result about phosphorus 22,2% (dried basis). What is that mean? Is that inorganic phosphorus content? If it is not, how can i calculate the inorganic phosphorus content?
    1 answer
    1. The phosphorus value reported in the product Certificate of Analysis is the total amount. Currently, the inorganic phosphorus is not measured. However, historical data indicates that inorganic phosphorus levels are typically < 0.6 %.