Merck
587923
Sigma-Aldrich
o-Xylol-3,4,5,6-d4 (phenyl-3,40,50,6-d4)
98 atom % D, 99% (CP)
Synonym(e):
1,2-Dimethylbenzol-3,4,5,6-d4
About This Item
Lineare Formel:
C6D4(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
bp
143-145 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-25--23 °C (lit.)
Dichte
0.902 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C)c(C)c1[2H]
InChI
1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3/i3D,4D,5D,6D
InChIKey
CTQNGGLPUBDAKN-LNFUJOGGSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
87.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
31 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)