Merck
568112
Sigma-Aldrich
Diisopropylzink -Lösung
1.0 M in toluene
Synonym(e):
Bis(1-methylethyl)zinc, Bis(isopropyl)zinc
About This Item
Lineare Formel:
Zn(CH(CH3)2)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.57
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Konzentration
1.0 M in toluene
Dichte
0.895 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)[Zn]C(C)C
InChI
1S/2C3H7.Zn/c2*1-3-2;/h2*3H,1-2H3;
InChIKey
KDUNMLRPPVCIGP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Diisopropylzinc is a general reagent used in the organic asymmetric synthesis[1][2] such as the asymmetric synthesis of [6]?helicene, [5]-helicene and, enantiomerically enriched 5-pyrimidyl alkanol.[3][4]
Verpackung
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Rechtliche Hinweise
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
23.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Asymmetric Synthesis of Chiral Secondary Alcohols with Isopropyl Substituents by the Catalytic Enantioselective Addition of Diisopropylzinc to Aldehydes Using N, N-Dialkylnorephedrines as Chiral Catalysts.
Soai, Kenso et al.
The Journal of Organic Chemistry, 59(25), 7908-7909 (1994)
Stereoselective preparation and reactions of configurationally defined dialkylzinc compounds.
Boudier, Andreas et al.
Chemistry?A European Journal , 6(15), 2748-2761 (2000)
Highly enantioselective synthesis of organic compound using right-and left-handed helical silica.
Sato, Itaru et al.
Tetrahedron Letters, 44(4), 721-724 (2003)
Asymmetric induction by helical hydrocarbons:[6]-and [5] helicenes.
Sato, Itaru et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 113(6), 1130-1132 (2001)