Fortfahren mit
417246
Dimethylzink -Lösung
1.0 M in heptane
Synonym(e):
Dimethylzinc
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 332,00
€ 282,20
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2Zn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
95.46
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3587195
€ 282,20
Listenpreis€ 332,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Segment
concentration
1.0 M in heptane
bp
44-46 °C
density
0.724 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[Zn]C
InChI
1S/2CH3.Zn/h2*1H3;
InChI key
AXAZMDOAUQTMOW-UHFFFAOYSA-N
General description
Dimethylzinc (Zn(CH3)2) is a methylating reagent used to prepare methylated organic compounds as well as organometallic compounds containing methyl groups . It is also utilized as a reagent to prepare amino alcohols, oximes, and hydrazones from arylamines, alkoxyamines, and dialkylhydrazines respectively, by radical addition reaction in the presence of air and THF.
Dimethylzinc is a diorganozinc reagent and nucleophile used in the synthesis of propargylic amines.
Application
Dimethylzinc solution can be used as:
  • A catalyst with nickel for the stereoselective C−2 alkenylation and dialkenylation of pyridine derivatives by alkynes to give monoalkenylation products.
  • A reagent with aldehydes and 2-methoxyaniline for the synthesis of enantioselective alkyl and aralkyl secondary amines via one-pot three-component coupling reaction in the presence of zirconium tetraisopropoxide.
  • A methylating reagent for methylation of fluoroalkylated pyruvates in the presence of copper/chiral diphosphine catalyst.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
22080940602338950
description
1.0 M in heptane
description
15 wt. % in toluene
description
1.0 M in heptane
description
purum, 33% in absolute ethanol (~5.6 M)
concentration
1.0 M in heptane
concentration
15 wt. % in toluene
concentration
1.0 M in heptane
concentration
33% in absolute ethanol (~5.6 M), 32-34% (titration)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
density
0.724 g/mL at 25 °C
density
0.915 g/mL at 25 °C
density
0.74 g/mL at 25 °C
density
0.76 g/cm3
bp
44-46 °C
bp
-
bp
98 °C
bp
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethylzink -Lösung
Signalwort
Danger
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklasse
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
30.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-1 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react. 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)