Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 196,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Zink-bis[bis(trimethylsilyl)amid], 97%
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
reaction suitability
core: zinc, reagent type: catalyst
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
mp
12.5 °C (lit.)
density
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)N([Zn]N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/2C6H18NSi2.Zn/c2*1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h2*1-6H3;/q2*-1;+2
InChI key
ZCCUYQBZUVUONI-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Cooperative effects of Schiff base binuclear zinc complexes on the synthesis of aliphatic and semi-aromatic polyesters.: This study explores the cooperative effects of binuclear zinc complexes in the synthesis of various polyesters, highlighting the potential of zinc bis[bis(trimethylsilyl)amide] in enhancing polymerization efficiency and selectivity (Santulli et al., 2023).
- Synthesis, solution dynamics and chemical vapour deposition of heteroleptic zinc complexes via ethyl and amide zinc thioureides.: The authors discuss the synthesis and dynamics of zinc complexes for chemical vapor deposition, emphasizing the role of zinc bis[bis(trimethylsilyl)amide] as a precursor in developing high-purity metalorganic films (Bhide et al., 2021).
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description 97% | description 0.5 M in toluene |
| reaction suitability reagent type: catalyst, core: zinc | reaction suitability - |
| assay 97% | assay - |
| form liquid | form liquid |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 12.5 °C (lit.) | mp - |
| density 0.957 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.877 g/mL at 25 °C |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Lagerklasse
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Flammpunkt (°F)
105.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
41 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B - Water-react. 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
14760-26-0
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
![Zink-bis[bis(trimethylsilyl)amid] 97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/294/819/cd22dd81-f7c8-4f0c-944e-1b74c1ad5e6d/640/cd22dd81-f7c8-4f0c-944e-1b74c1ad5e6d.png)