Wichtige Dokumente
557323
o-Toluolsulfonylchlorid
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D >1.5580 (lit.)
bp
254 °C (lit.)
Dichte
1.320 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H7ClO2S/c1-6-4-2-3-5-7(6)11(8,9)10/h2-5H,1H3
InChIKey
HDECRAPHCDXMIJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?