Fortfahren mit
F6206
4-Fluor-benzolsulfonylchlorid
98%
Synonym(e):
4-Fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, p-Fluorobenzenesulfonyl chloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
FC6H4SO2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.61
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-493-0
Beilstein/REAXYS Number:
2091633
MDL number:
Assay:
98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
bp
95-96 °C/2 mmHg (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
Fc1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H4ClFO2S/c7-11(9,10)6-3-1-5(8)2-4-6/h1-4H
InChI key
BFXHJFKKRGVUMU-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
632856532711112208
description
98%
description
97%
description
97%
description
98%
assay
98%
assay
97%
assay
97%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
bp
95-96 °C/2 mmHg (lit.)
bp
-
bp
246-247 °C (lit.)
bp
202-205 °C/105 mmHg (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
mp
38-42 °C (lit.)
mp
27-30 °C (lit.)
mp
71-74 °C (lit.)
functional group
fluoro
functional group
fluoro, bromo
functional group
fluoro
functional group
nitro, acyl chloride
Was ist los?
WGK 3
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)