Wichtige Dokumente
556017
N-Boc-4-piperidinmethanol
97%
Synonym(e):
N-tert-Butyloxycarbonyl-4-piperidinmethanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
78-82 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CO)CC1
InChI
1S/C11H21NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-6-4-9(8-13)5-7-12/h9,13H,4-8H2,1-3H3
InChIKey
CTEDVGRUGMPBHE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?