Fortfahren mit
495484
1-Boc-4-hydroxypiperidin
97%
Synonym(e):
1-Boc-4-piperidinol, tert.-Butyl-4-hydroxy-1-piperidincarboxylat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 60,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 124,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H19NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.26
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7202094
Assay:
97%
€ 60,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
mp
61-65 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(O)CC1
InChI
1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-8(12)5-7-11/h8,12H,4-7H2,1-3H3
InChI key
PWQLFIKTGRINFF-UHFFFAOYSA-N
Application
Used in a synthesis of N-heterocyclic alkyl ethers via the Mitsunobu reaction.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
461350640042641472
description
97%
description
98%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
98%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
61-65 °C (lit.)
mp
73-77 °C (lit.)
mp
-
mp
-
functional group
hydroxyl
functional group
ketone
functional group
-
functional group
amine
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)