Merck
796719
Sigma-Aldrich
4-Bromomethylpiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
95%
Synonym(e):
1-Boc-4-bromomethylpiperidine
Größe auswählen
1 G
€ 290,00
€ 290,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 290,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H20BrNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 290,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
O=C(OC(C)(C)C)N1CCC(CBr)CC1
InChI
1S/C11H20BrNO2/c1-11(2,3)15-10(14)13-6-4-9(8-12)5-7-13/h9H,4-8H2,1-3H3
InChIKey
YGJXBTRLYHCWGD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)