Merck
722022
Sigma-Aldrich
1-Boc-Piperidin-4-Carboxaldehyd
95%
Synonym(e):
4-Formylpiperidin-1-carbonsäure-tert.-butylester
Größe auswählen
500 MG
€ 84,10
€ 84,10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 84,10
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H19NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 84,10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
34-40 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C=O
InChI
1S/C11H19NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-6-4-9(8-13)5-7-12/h8-9H,4-7H2,1-3H3
InChIKey
JYUQEWCJWDGCRX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for synthesis of:
  • Pim-1 inhibitors
  • Selective GPR119 agonists for type II diabetes
  • M-tropic (R5) HIV-1 replication inhibitors
  • HDAC inhibitors
  • Selective 5-HT6 antagonists
Reactant for three-component vinylogous Mannich reactions
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)