Fortfahren mit
540935
4-(N-Boc-amino)piperidin
96%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H20N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.28
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
96%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
96%
mp
162-166 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NC1CCNCC1
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-8-4-6-11-7-5-8/h8,11H,4-7H2,1-3H3,(H,12,13)
InChI key
CKXZPVPIDOJLLM-UHFFFAOYSA-N
General description
4-(N-Boc-amino)piperidone is a piperidone derivative.
Application
4-(N-Boc-amino)piperidone may be used as a functionalization reagent for introduction of a primary and a tertiary amino group to poly(2-isopropyl-2-oxazoline.
Pharma building block.
Used in a synthesis of a piperidine-4-carboxamide CCR5 antagonist with potent anti-HIV-1 activity.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
562351565814578851
description
96%
description
97%
description
≥95.0%
description
≥95%
assay
96%
assay
97%
assay
≥95.0%
assay
≥95%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
162-166 °C (lit.)
mp
167-170 °C (lit.)
mp
199-204 °C (dec.) (lit.)
mp
168 °C (dec.) (lit.)
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)