Merck
554928
Sigma-Aldrich
2,7-Diiod-9,9-Diioddecan-9H-fluoren
97%
Synonym(e):
2,7-Diiodo-9,9-Diiododecane-9H-fluorene
About This Item
Lineare Formel:
C((CH2)11CH3)2(C6H3I)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
754.65
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
35-39 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCC1(CCCCCCCCCCCC)c2cc(I)ccc2-c3ccc(I)cc13
InChI
1S/C37H56I2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-27-37(28-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)35-29-31(38)23-25-33(35)34-26-24-32(39)30-36(34)37/h23-26,29-30H,3-22,27-28H2,1-2H3
InChIKey
JSGWQGOESBTDEU-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)