Wichtige Dokumente
551198
1-(4-Methylphenyl)-3-buten-1-ol
97%
Synonym(e):
1-p-Tolyl-but-3-en-1-ol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5270 (lit.)
bp
253 °C (lit.)
Dichte
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(cc1)C(O)CC=C
InChI
1S/C11H14O/c1-3-4-11(12)10-7-5-9(2)6-8-10/h3,5-8,11-12H,1,4H2,2H3
InChIKey
RCKGDEZXTBRGHR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)