Merck
405825
Sigma-Aldrich
Methyl-3,5-dihydroxyphenylacetat
97%
Synonym(e):
(3,5-Dihydroxyphenyl)acetic acid methyl ester
Größe auswählen
1 G
€ 87,90
5 G
€ 261,00
€ 87,90
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 87,90
5 G
€ 261,00
About This Item
Lineare Formel:
(HO)2C6H3CH2CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 87,90
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
109-112 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
COC(=O)Cc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C9H10O4/c1-13-9(12)4-6-2-7(10)5-8(11)3-6/h2-3,5,10-11H,4H2,1H3
InChIKey
LMLSBPHXMGSGCR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Methyl 3,5-dihydroxyphenylacetate is a phenylacetic acid derivative. It is a known metabolite of Curvularia Siddiqui. It has been extracted from the culture mycelia of Curvularia lunata supported on culture medium (consisting of yeast, malt extract and glucose).[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Gouri B Varma et al.
Phytochemistry, 67(17), 1925-1930 (2006-08-04)
Phenylacetic acid derivatives, methyl 2-acetyl-3,5-dihydroxyphenylacetate (1) and methyl 2-acetyl-5-hydroxy-3-methoxyphenylacetate (3); curvulin or ethyl 2-acetyl-3,5-dihydroxyphenylacetate (4), a known metabolite of Curvularia siddiqui, and 4-epiradicinol (5) have been isolated from the culture mycelia of Curvularia lunata grown on YMG, a medium consisting