Fortfahren mit
199176
4-Methoxyphenylaceton
≥97%
Synonym(e):
4-Methoxybenzyl-methylketon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 68,80
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 76,40
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3OC6H4CH2COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-578-7
Beilstein/REAXYS Number:
2044332
MDL number:
Assay:
≥97%
Form:
liquid
€ 68,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.525 (lit.)
bp
145 °C/25 mmHg (lit.)
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
COc1ccc(CC(C)=O)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(11)7-9-3-5-10(12-2)6-4-9/h3-6H,7H2,1-2H3
InChI key
WFWKNGZODAOLEO-UHFFFAOYSA-N
General description
Asymmetric amination of 4-methoxyphenylacetone was studied.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
410659
description
≥97%
description
96%
assay
≥97%
assay
96%
Quality Level
200
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.525 (lit.)
refractive index
n20/D 1.55 (lit.)
bp
145 °C/25 mmHg (lit.)
bp
126-127 °C/0.3 mmHg (lit.)
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.163 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
215.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
102 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)