Merck
535907
Sigma-Aldrich
4-Phenyl-1-buten-4-ol
97%
Größe auswählen
5 G
€ 114,00
€ 114,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 114,00
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH(OH)CH2CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 114,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.53 (lit.)
bp
234 °C (lit.)
Dichte
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
allyl
hydroxyl
phenyl
SMILES String
OC(CC=C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h2-5,7-8,10-11H,1,6H2
InChIKey
RGKVZBXSJFAZRE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
217.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
102.8 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1