Merck
542334
Sigma-Aldrich
IGEPAL® CO-630
average Mn 617
Synonym(e):
Polyoxyethylen-(9)-nonylphenylether, verzweigt
About This Item
Lineare Formel:
(C2H4O)n · C15H24O · n=9-10
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Mol-Gew.
average Mn 617
bp
250 °C (lit.)
Dichte
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
13
Allgemeine Beschreibung
IGEPAL® CO-630 ist ein hauptsächlich als anionisches Tensid verwendetes Alkylphenolethoxylat. Es gehört zu der IGEPAL-Reihe von Tensiden, die hydrophobe Ketten aufweisen. Zu seinen Eigenschaften gehören eine geringe Oberflächenspannung, eine geringe Sensitivität sowie Biokompatibilität.
Anwendung
Nichtionisches Tensid.
Rechtliche Hinweise
IGEPAL is a registered trademark of Solvay
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Wetting of TX-100 and Igepal CO-630 Surfactants on a PTFE Surface
Biswal NR and Paria S
Industrial & Engineering Chemistry Research, 50(10), 6138-6145 (2011)
Preparation of highly concentrated stable dispersions of uniform silver nanoparticles
Sondi I, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 260(1), 75-81 (2003)
Viktorija Herceg et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(18) (2020-09-24)
Cyclopeptidic chemotherapeutic prodrugs (cPCPs) are macromolecular protease-sensitive doxorubicin (DOX) prodrugs synthesized from a cyclodecapeptidic scaffold, termed Regioselectively Addressable Functionalized Template (RAFT). In order to increase the chemotherapeutic potential of DOX and limit its toxicity, we used a Cathepsin B (Cat
Wettability of a PTFE surface by cationic-non-ionic surfactant mixtures in the presence of electrolytes
Chaudhuri RG, et al.
Soft Matter, 8(20), 5429-5433 (2012)
Mirko Trilling et al.
Journal of virology, 83(8), 3684-3695 (2009-02-13)
Vaccinia virus (VACV) replicates in mouse and human fibroblasts with comparable kinetics and efficiency, yielding similar titers of infectious progeny. Here we demonstrate that gamma interferon (IFN-gamma) but not IFN-alpha or IFN-beta pretreatment of mouse fibroblasts prior to VACV infection