Fortfahren mit
56741
IGEPAL® CA-630
Synonym(e):
′Nonidet P 40′, Nonylphenyl-polyethylenglykol, Octylphenoxy poly(ethyleneoxy)ethanol, branched, Octylphenoxy-Poly(ethylenoxy)ethanol, verzweigt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 98,60
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 159,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C2H4O)nC14H22O
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
12161902
NACRES:
NA.25
€ 98,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
non-ionic
Quality Segment
form
liquid
mol wt
~603.0 g/mol
refractive index
n20/D 1.492
CMC
0.08 mM (20-25°C)
transition temp
cloud point 63-67  °C
density
1.06 g/mL at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤1000 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤1000 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
HLB
13
SMILES string
O(CCO)c1ccc(cc1)C(CC(C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C16H26O2/c1-15(2,3)12-16(4,5)13-6-8-14(9-7-13)18-11-10-17/h6-9,17H,10-12H2,1-5H3
InChI key
JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
General description
IGEPAL® CA-630 is a nonionic, non-denaturing detergent suitable for solubilization, isolation and purification of membrane protein complexes. It is chemically indistinguishable from Nonidet P-40.[1]
Application
IGEPAL® CA-630 has been used:
  • In phosducin co-precipitation assay for pull down of Epitope-Tagged HAGγ1 and HAGγ1C71S
  • As a component of lysis buffer for cell culture and sample preparation for MAPK (mitogen-activated protein kinases) analysis, Immunoblotting
  • In the extraction of cells in Oil Red O staining procedure to visualise lipid formation in cells during adipogenesis
  • As a component of lysis buffer containing Tris-HCl, NaCl and EDTA for immunoblotting experiment
Analysis Note
Chemisch nicht unterscheidbar von Nonidet P-40, das nicht mehr im Handel erhältlich ist.
Other Notes
Nichtionisches, nicht-denaturierendens Detergens
Legal Information
IGEPAL is a registered trademark of Syensqo
Nonidet is a trademark of Shell Chemical Co.
Disclaimer
Kann sich während der Lagerung eintrüben oder absetzen. Durch Erhitzen auf 40 °C erhält man eine klare Flüssigkeit.
kann beim Lagern trüb werden; durch Erwärmen auf 40°C kann wieder ein klares Produkt erhalten werden
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I3021I8896X45
form
liquid
form
viscous liquid
form
liquid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤1000 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Na: ≤1000 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
mol wt
~603.0 g/mol
mol wt
~603
mol wt
-
mol wt
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
CMC
0.08 mM (20-25°C)
CMC
0.08 mM (20-25°C)
CMC
0.08 mM (20-25°C)
CMC
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under IGEPAL® CA-630
signalword
Danger
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
483.8 °F - closed cup
flash_point_c
251 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
9002-93-1 + 123-91-1 + 75-21-8
CAS No.
9002-93-1 + 123-91-1 + 75-21-8
CAS No.
9002-93-1 + 123-91-1 + 75-21-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. what is the concentration of this IGEPAL® CA-630 solution ?
    1 answer
    1. This product is considered a neat chemical, so you may assume 100% in your calculations.