Merck
538787
Sigma-Aldrich
Ethylpentafluorpropionylacetat
95%
About This Item
Lineare Formel:
C2F5COCH2CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.367 (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
Dichte
1.338 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)CC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H7F5O3/c1-2-15-5(14)3-4(13)6(8,9)7(10,11)12/h2-3H2,1H3
InChIKey
MWGSZQXKIYWSFS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ethyl pentafluoropropionyl acetate is a fluorinated ester
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
118.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
47.8 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)