Merck
535745
Sigma-Aldrich
4-Amino-1-methyl-3-n-propyl-5-pyrazolcarboxamid
96%
Synonym(e):
4-Amino-2-methyl-5-propyl-2H-pyrazol-3-carbonsäureamid
Größe auswählen
5 G
€ 59,20
€ 59,20
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 59,20
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H14N4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 59,20
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
98-101 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amide
SMILES String
CCCc1nn(C)c(C(N)=O)c1N
InChI
1S/C8H14N4O/c1-3-4-5-6(9)7(8(10)13)12(2)11-5/h3-4,9H2,1-2H3,(H2,10,13)
InChIKey
PZMXDLWWQHYXGY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Joanna Matysiak et al.
Monatshefte fur chemie, 146(8), 1315-1327 (2015-07-21)
We reported the synthesis and characterization of a series of azolo- and azino[1,3]thiazinones containing the 2,4-dihydroxyphenyl substituent. The compounds were prepared by a new one-step reaction of aryl-modified sulfinylbis[(2,4-dihydroxyphenyl)methanethione]s and the corresponding aminoazolo(azino)carboxamides. Their chemical structures were confirmed by IR